missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Acetyl Ramelteon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetyl Ramelteon |
| CAS | 1346598-94-4 |
| Molekylformel | C18H23NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[2-(4-Acetyl-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl])ethyl]propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-16(21)19-8-6-12-4-5-13-10-15(11(2)20)18-14(17(12)13)7-9-22-18/h10,12H,3-9H2,1-2H3,(H,19,21)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2cc(C(=O)C)c3OCCc3c12 |
| IUPAC-namn | N-[2-[(8S)-4-acetyl-2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.38 |
| Formel vikt | 301.1678 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?