Läs mer
4-Acetylrhein, TRC
Produktkod. 30313305
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30313305 10 mg
1 options
Produktkod. 30313305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18770010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-acetyl Rhein
CAS 875535-36-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H10 O7
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Anthracenecarboxylic acid, 4-(acetyloxy)-9,10-dihydro-5-hydroxy-9,10-dioxo-, 4-Acetoxy-5-hydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic Acid, Monoacetyl Rhein Isomer B, 4-Acetyl Rhein
InChI formel InChI=1S/C17H10O7/c1-7(18)24-12-6-8(17(22)23)5-10-14(12)16(21)13-9(15(10)20)3-2-4-11(13)19/h2-6,19H,1H3,(H,22,23)
LEDER CC(=O)Oc1cc(cc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12)C(=O)O
IUPAC-namn 4-acetyloxi-5-hydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 326.26
Formel vikt 326.0427