Läs mer
4'-Acetyl Simvastatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl Simvastatin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40O6/c1-7-27(5,6)26(30)33-23-13-16(2)12-19-9-8-17(3)22(25(19)23)11-10-20-14-21(31-18(4)28)15-24(29)32-20/h8-9,12,16-17,20-23,25H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 460.2825 |