Läs mer
4-(acetylamino)-2-hydroxybensoesyra, Mikromol™
Beskrivning
4-(Acetylamino)-2-hydroxybensoesyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 50-86-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H9 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. H (EP), Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity H, Metoclopramide Impurity H, Metoclopramide Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-7(9(13)14)8(12)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-acetamido-2-hydroxybensoesyra |
| Visa mer |