Läs mer
4-Acetylamino-3-hydroxybensoesyra Etylester, TRC
Produktkod. 17982285
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982285 10 mg
17953705 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16825010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346604-18-9
Molekylformel C11N13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-3-hydroxy-, ethyl ester, Ethyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoate, 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic acid ethyl ester
IUPAC-namn etyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoat
LEDER CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-3-16-11(15)8-4-5-9(10(14)6-8)12-7(2)13/h4-6,14H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 223.0845
Procent renhet >95%