missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Mikromol™
Beskrivning
4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| CAS | 5608-13-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H24 Cl N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Metoclopramide Imp. A (EP), Metoclopramide USP Related Compound A, Metoclopramide USP RC A, 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Metoclopramide Related Compound A, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Metoclopramide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21) |
| LEDER | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC |
| IUPAC-namn | 4-acetamido-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?