Läs mer
4-(Acetylamino)bensensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30324301
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30324301 25 g
1 options
Produktkod. 30324301 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17095025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Chloride
CAS 121-60-8
Molekylformel C8H8ClNO3S
Kvantitet 25 g
Synonym 4-(Acetylamino)benzene-2,3,5,6-sulfonyl Chloride, NSC 127860, ASC, 4-(Acetylamino)phenylsulfonyl Chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl Chloride, N-Acetylsulfanilyl Chloride, Dagenan Chloride, N-(4-Chlorosulfonylphenyl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-acetamidobensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 233.67
Formel vikt 232.9913