Läs mer
4-(acetylamino)fenylacetat (N,O-diacetyl-4-aminofenol), LoGiCal
Produktkod. 30461020
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461020 10 mg
1 options
Produktkod. 30461020 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0042.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
4-(Acetylamino)fenylacetat (N,O-diacetyl-4-aminofenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
CAS 2623-33-8
Analyt- eller komponentnamn 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H
InChI formel InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6 H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
IUPAC-namn (4-acetamidofenyl) acetat
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 193.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 193,0739 g/mol