Läs mer
4-(acetylamino)fenylacetat (N,O-diacetyl-4-aminofenol), Mikromol™
Produktkod. 17978484
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978484 100 mg
17958284 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17978484 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0042.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(Acetylamino)fenylacetat (N,O-diacetyl-4-aminofenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
CAS 2623-33-8
Analyt- eller komponentnamn 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
IUPAC-namn (4-acetamidofenyl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 193.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 193,0739 g/mol