Läs mer
4-acetylaminoantipyrin 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317959
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317959 1 ml
1 options
Produktkod. 30317959 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10011900AL10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Acetylaminophenazone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C13 H15 N3 O2
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
LEDER CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
IUPAC-namn N-(1,5-dimetyl-3-oxo-2-fenylpyrazol-4-yl)acetamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 245.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 245,1164 g/mol