Läs mer
4-Acetylaminophenazon, Mikromol™
Produktkod. 17942996
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942996 25 mg
17903566 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17942996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0052.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Acetylaminophenazon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Acetylaminophenazone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H15 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
LEDER CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
IUPAC-namn N-(1,5-dimetyl-3-oxo-2-fenylpyrazol-4-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 245.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 245,1164 g/mol