Läs mer
4-Acetylbenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11450847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450847 1 g 1g
11460847 5 g 5g
11470847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23234.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 149104-90-5 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149104-90-5
Molekylformel C8H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 163.97
MDL-nummer MFCD01074667
InChI-nyckel OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid
PubChem CID 3702122
IUPAC-namn (4-acetylfenyl)borsyra
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 7869162
Formel vikt 163.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.