Läs mer
4-Acetylbensensulfonamid, 97 %
Produktkod. 15415677
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415677 5 g 5g
15405677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32901.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1565-17-9 | C8H9NO3S | 199,22 g/mol
4-acetylbensensulfonamid och acetohexamid som används för att karakterisera farmakokinetiken för ett reversibelt —läkemedelsmetabolitsystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-acetylbensensulfonamid och acetohexamid som används för att karakterisera farmakokinetiken
hos ett reversibelt läkemedelsmetabolitsystem.—
Löslighet
löslig i vatten (2650 mg/
L).
Anmärkningar Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1565-17-9
Molekylformel C8H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 199.22
MDL-nummer MFCD00792524
InChI-nyckel CSATVXJBGFVJES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzenesulphonamide, p-acetylbenzenesulfonamide, 4-acetyl-benzenesulfonamide, 4-acetylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-acetyl, p-acetobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-acetyl-6ci,7ci,8ci, 4-acetyl-benzenesulfonamid, p-acetylbenzene sulfonamide, #
PubChem CID 74065
IUPAC-namn 4-acetylbensensulfonamid
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbenzenesulfonamide
Smältpunkt 177 °C till 179 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation löslig i vatten (2650 mg/L).
Formel vikt 199.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.