Läs mer
4-Acetylbensensulfonamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetylbenzenesulfonamide |
| CAS | 1565-17-9 |
| Molekylformel | C8H9NO3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Aminosulfonyl)acetophenone, p-Acetobenzenesulfonamide, p-Acetylbenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-acetylbensensulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.23 |
| Formel vikt | 199.0303 |