Läs mer
4-Acetylbensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30325430
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30325430 250 mg
1 options
Produktkod. 30325430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA168620250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbenzenesulfonamide
CAS 1565-17-9
Molekylformel C8H9NO3S
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-(Aminosulfonyl)acetophenone, p-Acetobenzenesulfonamide, p-Acetylbenzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-acetylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 199.23
Formel vikt 199.0303