Läs mer
4-Acetylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 10387651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387651 5 g Glasflaska 5g
10479242 1 g Glasflaska 1g
10064103 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10387651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 343850050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1788-10-9 | C8H7ClO3S | 218,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1788-10-9
Molekylformel C8H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 218.65
MDL-nummer MFCD00800269
InChI-nyckel FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 266418
IUPAC-namn 4-acetylbensensulfonylklorid
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 83 °C till 87 °C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H3CCO(C6H4)SO2Cl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 218.65
Procent renhet 97%
Fysisk form Chunks och/eller Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.