Läs mer
4-acetylbensensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30316292
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30316292 1 g
1 options
Produktkod. 30316292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1451151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 1788-10-9
Molekylformel C8H7ClO3S
Kvantitet 1 g
Synonym p-Acetyl-benzenesulfonyl Chloride, 4-Acetylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Acetylbenzensulfonyl Chloride, 4-Acetylphenylsulfonyl Chloride, NSC 104128
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-acetylbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 218.66