Läs mer
4-Acetylbensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 30050458
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050458 25 mg
30051948 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050458 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-acetylbensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Analyt- eller komponentnamn 4-Acetylbenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Acetylbenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-acetylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 164,0473 g/mol