Läs mer
4-acetylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30320810
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30320810 1 g
1 options
Produktkod. 30320810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1679601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Molekylformel C9 H8 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Acetylbenzoic Acid, p-Acetyl-benzoic Acid, 4-(1-Oxoethyl)benzoic acid, 4-Carboxyacetophenone, NSC 16644, p-Acetylbenzoic acid, p-Carboxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-acetylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Formel vikt 164.0473