Läs mer
4-Acetylbenzonitril, 98+%
Produktkod. 10696584 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10696584 100 g Glasflaska 100g
10377490 5 g Glasflaska 5g
10163990 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696584 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167581000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 1443-80-7 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1443-80-7
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00001825
InChI-nyckel NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-acetyl, p-cyanoacetophenone, 4-cyanoacetophenone, p-acetylbenzonitrile, 4-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, p-acetyl, 4-acetylbenzenecarbonitrile, 4-acetylbenznitrile
PubChem CID 74044
IUPAC-namn 4-acetylbensonitril
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbenzonitrile
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COC6H4CN
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 695
Formel vikt 145.16
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallin massa eller kristallint pulver och bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetylbenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.