Läs mer
4-Acetylbiphenyl, 98%
Produktkod. 11497566
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497566 500 g 500g
11477566 25 g 25g
11487566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14622.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-91-1 | C14H12O | 196.249 g/mol
4-acetylbifenyl är involverad i studien av inaktivering av 7-etoxi-4-trifluorometylkumarin orto-deetylas-aktivitet av olika arylalkyner. Vidare används det vid framställning av Schiffs bas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Acetylbifenyl är involverad i studien av inaktivering av 7-etoxi-4-trifluorometylkumarin orto-deetylasaktivitet av olika arylalkyner. Vidare används det vid framställning av Schiffs bas.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-91-1
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.249
MDL-nummer MFCD00008749
InChI-nyckel QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl
PubChem CID 7113
IUPAC-namn 1-(4-fenylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbiphenyl
Smältpunkt 117°C to 123°C
Kokpunkt 168°C (8 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1101615
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 196.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.