Läs mer
4-acetylsmörsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336736
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11336736 5 g 5g
11346736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11336736 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L03978.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3128-06-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
4-acetylsmörsyra används vid syntes av selektiva indometacinanaloger för AKR1C3-hämning vid behandling av kastratresistent prostatacancer. Det används också för att förbereda PARP-hämmare för behandling av cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Acetylsmörsyra används vid syntes av selektiva indometacinanaloger för AKR1C3-hämning vid behandling av kastratresistent prostatacancer. Det används också för att förbereda PARP-hämmare för behandling av cancer.
Löslighet Lite löslig i
vatten, kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3128-06-1
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00004412
InChI-nyckel MGTZCLMLSSAXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbutyric acid, 5-ketohexanoic acid, hexanoic acid, 5-oxo, 5-ketocaproic acid, 5-oxo-hexanoic acid, 4-acetylbutyricacid, 5-keto-n-caproic acid, 5-oxocaproic acid, delta-oxocaproic acid, delta-ketocaproic acid
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Acetylbutyric acid
Smältpunkt 12°C to 14°C
Densitet 1.1
Kokpunkt 274°C to 275°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4451
Kvantitet 5 g
Beilstein 385840
Löslighetsinformation Slightly soluble in water,chloroform and methanol.
LEDER CC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC-namn 6-oxoheptansyra
PubChem CID 98810
Formel vikt 130.14
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.