missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Acetylbutyric Acid-d5 (Major), TRC

Produktkod. 30314582
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314582 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA168442100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Acetylbutyric Acid-d5 (Major)
CAS 1246817-13-9
Molekylformel C6H5D5O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-Oxo-hexanoic Acid-d5, 5-Ketocaproic Acid-d5, 5-Ketohexanoic Acid-d5, 5-Oxocaproic Acid-d5, 5-Oxohexanoic Acid-d5, NSC 5281-d5
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CCC(=O)O
IUPAC-namn 4,4,6,6,6-pentadeuterio-5-oxohexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 135.17
Formel vikt 135.0944
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.