Läs mer
4-Acetylbutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetylbutyric Acid |
| CAS | 3128-06-1 |
| Molekylformel | C6H10O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Acetylbutyric Acid, 5-Ketocaproic Acid, 5-Ketohexanoic Acid, 5-Oxocaproic Acid, 5-Oxohexanoic Acid, NSC 5281, γ-Acetylbutyric Acid, δ-Ketocaproic Acid, δ-Ketohexanoic Acid, δ-Oxocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(=O)CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-oxohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vikt | 130.063 |