Läs mer
4-Acetyldiphenyl sulfide, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetyldiphenyl sulfide |
| Smältpunkt | 64°C to 68°C |
| Kokpunkt | 183°C to 184°C (3 mmHg) |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2049296 |
| Formel vikt | 228.32 |
| Procent renhet | 97% |