Läs mer
4-Acetyldifenylsulfon, 98 %
Produktkod. 11498297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498297 5 g 5g
11488297 1 g 1g
11408307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18376.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 65085-83-8 | C14H12O3S | 260,307 g/mol
4-acetyldifenylsulfon används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Acetyldifenylsulfon används som mellanprodukt
i organisk syntes.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65085-83-8
Molekylformel C14H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 260.307
MDL-nummer MFCD00209628
InChI-nyckel FGFHDNIGKVTTLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetyldiphenyl sulfone, 1-4-phenylsulfonyl phenyl ethanone, 1-4-benzenesulfonyl phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfone, 1-4-phenylsulfonyl phenyl ethan-1-one, pubchem15334, 4-acetyldiphenylsulfone, 4-phenylsulfonyl acetophenone, phenyl 4-acetylphenyl sulfone
PubChem CID 265878
IUPAC-namn 1-[4-(bensensulfonyl)fenyl]etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetyldiphenyl sulfone
Smältpunkt 138 °C till 140 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 260.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.