missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Acetylmetylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC

Produktkod. 30315842
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315842 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315842 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18656050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Acetylmethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
CAS 887352-16-1
Molekylformel C12 H18 N2 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-10(15)14(2)8-4-6-12(16)11-5-3-7-13-9-11/h3,5,7,9,12,16H,4,6,8H2,1-2H3
LEDER CN(CCCC(O)c1cccnc1)C(=O)C
IUPAC-namn N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-metylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 222.28
Formel vikt 222.1368
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.