Läs mer
[4(Acetyloxy)butyl](triphenyl)phosphonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4(Acetyloxy)butyl](triphenyl)phosphonium Bromide |
| CAS | 6191-70-4 |
| Molekylformel | C24H26BrO2P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (4-Hydroxybutyl)triphenylphosphonium Bromide Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O2P.BrH/c1-21(25)26-19-11-12-20-27(22-13-5-2-6-14-22,23-15-7-3-8-16-23)24-17-9-4-10-18-24;/h2-10,13-18H,11-12,19-20H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC(=O)OCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-acetyloxybutyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.3 |
| Formel vikt | 456.0854 |