Läs mer
4-Acetylphenoxyacetic acid, +98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10096522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10096522 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10096522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-81-5
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00014363
InChI-nyckel KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
IUPAC-namn 2-(4-acetylphenoxy)acetic acid
LEDER CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylphenoxyacetic acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 171°C to 174°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C(O)C6H4OCH2CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.19
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Crystalline Powder