Läs mer
4-acetylfenyl beta-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30009986
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009986 50 mg
30004000 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009986 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18739050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-14-3
Molekylformel C14 H18 O7
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Synonym Ethanone, 1-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-, Picein (6CI,7CI,8CI), 1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin, p-Hydroxyacetophenone glucoside, p-Hydroxyacetophenone-D-glucoside
IUPAC-namn 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyfenyl]etanon
LEDER CC(=O)c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Picein
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formel vikt 298.1053
Procent renhet >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.