Läs mer
4-acetylfenylisotiocyanat, 98 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetylphenyl isothiocyanate |
| Smältpunkt | 77 °C till 81 °C |
| Kokpunkt | 112 °C (6 mmHg) |
| Odör | Irriterande |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2923 |
| Beilstein | 2207978 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Formel vikt | 177.23 |
| Procent renhet | 98% |