Läs mer
4-acetylfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30311418
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30311418 1 g
1 options
Produktkod. 30311418 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1888401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetylphenylboronic Acid
CAS 149104-90-5
Molekylformel C8H9BO3
Kvantitet 1 g
Synonym B-(4-Acetylphenyl)boronic Acid, 4-Acetylbenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-namn (4-acetylfenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 163.97
Formel vikt 164.0645