Learn More
4-Acetylpyridine, 98%
Product Code. 11469862
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11469862 25 g 25g
11479862 100 g 100g
11489862 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11469862 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12015.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-54-9 | C7H7NO | 121.139 g/mol
4-acetylpyridin vid reaktion med - och 4-formylpyridin (H3FoPyS, H4FoPyS) ger semikarbazoner. Reaktion av acetylpyridin med tiofen-2-karboxaldehyd gav 2-klor-6-etoxi-4-β -(2-tienyl)akryloylpyridin, som reagerades med malononitril i återloppskokande etanol i närvaro av piperidin som katalysator för att ge cyanoaminopyranderivatet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-acetylpyridin vid reaktion med - och 4-formylpyridin (H3FoPyS, H4FoPyS) ger semikarbazoner. Reaktion av acetylpyridin med tiofen-2-karboxaldehyd gav 2-klor-6-etoxi-4-β -(2-tienyl)akryloylpyridin, som reagerades med malononitril i återloppskokande etanol i närvaro av piperidin som katalysator för att ge cyanoaminopyranderivatet.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1122-54-9
Molekylformel C7H7NO
Molekylvikt (g/mol) 121.139
MDL-nummer MFCD00006433
InChI-nyckel WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
PubChem CID 14282
IUPAC-namn 1-pyridin-4-yletanon
LEDER CC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Acetylpyridine
Smältpunkt 14°C to 16°C
Densitet 1.103
Kokpunkt 210°C to 212°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 25 g
Beilstein 107629
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 121.14
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.