Läs mer
4-Acetylpyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetylpyridine |
| CAS | 1122-54-9 |
| Molekylformel | C7H7NO |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-(4-Pyridinyl)ethanone, 4-Pyridinyl Methyl Ketone, 4-Pyridyl Methyl Ketone, Methyl 4-Pyridyl Ketone, NSC 111, gamma-Acetylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC-namn | 1-pyridin-4-yletanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vikt | 121.0528 |