Läs mer
4-Acetyltetrahydropyran, 97 %
Produktkod. 15481769
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481769 250 mg 250mg
15471769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64522.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 137052-08-5 | C7H12O2 | 128,171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137052-08-5
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD08704647
InChI-nyckel VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanone, 1-oxan-4-yl ethan-1-one, 1-oxan-4-yl ethanone, 4-acetyltetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanone, 4-acetyltetrahydro-4h-pyran, 4-acetyltetrahydro-2h-pyran, 1-tetrahydropyran-4-ylethanone, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanone, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-one
PubChem CID 9877365
IUPAC-namn 1-(oxan-4-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetyltetrahydropyran
Färg Färglös till gul
Densitet 1.024 g/mL
Kokpunkt 90 °C till 94 °C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 250 mg
Beilstein 109587
Formel vikt 128.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.