Läs mer
4-Acetylthiobutyronitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetylthiobutyronitrile |
| CAS | 4781-82-2 |
| Molekylformel | C6 H9 N O S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)SCCCC#N |
| IUPAC-namn | S-(3-cyanopropyl) ethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.21 |
| Formel vikt | 143.0405 |