Läs mer
4-akrylylmorfolin, 97 %
Produktkod. 11915491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11915491 50 mL Glasflaska 50ml
11925491 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439250500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
CAS: 5117-12-4 | C7H11NR2 | 141,17 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5117-12-4
Molekylformel C7H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 141.17
InChI-nyckel XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acryloylmorpholine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1220g/mL, 1.122
Kokpunkt 158,0 °C (50,0 mmHg)
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mL
Synonym 4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja
IUPAC-namn 1-morfolin-4-ylprop-2-en-1-ett
PubChem CID 98723
Formel vikt 141.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acryloylmorpholine, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Endast användning för forskning i RUO –