Läs mer
4-akrylylmorfolin, 98+%, stab. med 4-metoxyfenol
Produktkod. 11317816
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317816 25 g 25g
11307816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12947.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5117-12-4 | C7H11NO2 | 141,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5117-12-4
Molekylformel C7H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 141.17
MDL-nummer MFCD00047413
InChI-nyckel XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja
PubChem CID 98723
IUPAC-namn 1-morfolin-4-ylprop-2-en-1-on
LEDER C=CC(=O)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acryloylmorpholine
Namnnotering stabiliserat med 4-metoxyfenol
Smältpunkt -8 °C
Densitet 1.12
Kokpunkt 158 °C (50 mmHg)
Flampunkt 127 °C (260 °F)
Brytningsindex 1.509
Kvantitet 25 g
Beilstein 119302
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 141.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.