Läs mer
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol, 99 %
Produktkod. 11465546
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465546 2.5 g 2.5g
11475546 10 g 10g
11485546 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20703.88
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10202-75-2 | C10H16O | 152,237 g/mol
En mycket diastereoselektiv syntes av homoallyliska alkoholer som bär upp till två intilliggande kvartära centra uppnåddes med användning av dessa polysubstituerade allyliska reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En mycket diastereoselektiv syntes av homoallyliska alkoholer som bär
upp till två intilliggande kvartära centra uppnåddes med användning av dessa polysubstituerade allyliska reagenser.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10202-75-2
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.237
MDL-nummer MFCD00039829
InChI-nyckel SUXQWOWVXDXQSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyl-1,6-heptadien-4-ol, triallylcarbinol, 4-allylhepta-1,6-dien-4-ol, 4-allyl-1,6-heptadiene-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol, 4-2-propenyl, 4-prop-2-en-1-yl hepta-1,6-dien-4-ol, triallyl carbinol, acmc-1byg9, 4-allyl-hepta-1,6-dien-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol,4-2-propen-1-yl
PubChem CID 139107
IUPAC-namn 4-prop-2-enylhepta-1,6-dien-4-ol
LEDER C=CCC(CC=C)(CC=C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 152.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.