Läs mer
4-Allyl-2-methoxyphenyl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Allyl-2-methoxyphenyl Methanesulfonate |
| CAS | 91971-63-0 |
| Molekylformel | C11H14O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Allyl-2-methoxyphenol Methanesulfonate, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol 1-Methanesulfonate, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4S/c1-4-5-9-6-7-10(11(8-9)14-2)15-16(3,12)13/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3 |
| LEDER | COC1=C(C=CC(CC=C)=C1)OS(C)(=O)=O |
| IUPAC-namn | 4-allyl-2-methoxyphenyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.29 |
| Formel vikt | 242.06 |