Läs mer
4-Allyl-5-(2-phenylethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Allyl-5-(2-phenylethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol |
| CAS | 590376-39-9 |
| Molekylformel | C13H15N3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Dihydro-5-(2-phenylethyl)-4-(2-propen-1-yl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3S/c1-2-10-16-12(14-15-13(16)17)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2-7H,1,8-10H2,(H,15,17) |
| LEDER | C=CCN1C(=S)NN=C1CCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-(2-phenylethyl)-4-prop-2-enyl-1H-1,2,4-triazole-5-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.34 |
| Formel vikt | 245.0987 |