Läs mer
4-Allyl-estrone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Allyl-estrone Acetate |
| CAS | 56931-53-4 |
| Molekylformel | C23H28O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Allyl-3-hydroxy-estra-1,3,5(10)-trien-17-one Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O3/c1-4-5-19-16-6-7-18-17(15(16)8-10-21(19)26-14(2)24)12-13-23(3)20(18)9-11-22(23)25/h4,8,10,17-18,20H,1,5-7,9,11-13H2,2-3H3/t17-,18-,20+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1CC=C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-4-prop-2-enyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.47 |
| Formel vikt | 352.2038 |