Läs mer
4-Allylanisole, TRC
Produktkod. 30309651
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30309651 5 g
1 options
Produktkod. 30309651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5722405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estragole
CAS 140-67-0
Molekylformel C10 H12 O
Kvantitet 5 g
Synonym Anisole, p-allyl- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Estragole (6CI), Ether, p-allylphenyl methyl (7CI), 1-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)benzene, 1-Allyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(4-Methoxyphenyl)propene, 3-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(p-Methoxyphenyl)propene, 4-Allylanisole, 4-Allylmethoxybenzene, 4-Methoxyallylbenzene, AUSTL 21320, Chavicol methyl ether, Chavicol, O-methyl-, Chavicol, methyl-, Esdragol, Esdragole, Esdragon, Esteragol, Estragenole, Estragol, Isoanethole, Methyl chavicol, NSC 404113, O-Methylchavicol, p-Allylanisole, p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
LEDER COc1ccc(CC=C)cc1
IUPAC-namn 1-metoxi-4-prop-2-enylbensen
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Formel vikt 148.0888