Läs mer
4-Allylcatechol, MedChemExpress
Beskrivning
4-Allylcatechol (4-Allylpyrocatechol, Hydroxychavicol) is an intermediate to synthetic safrole.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Allylcatechol |
| CAS | 1126-61-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Hydroxychavicol 4-Allylpyrocatechol |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (665.91 mM) |
| LEDER | OC1=CC=C(CC=C)C=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Visa mer |