Läs mer
4-Allyloxybenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11404834
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404834 10 g 10g
11414834 50 g 50g
11424834 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404834 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13773.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
4-Allyloxibensaldehyd används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Allyloxibensaldehyd används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Oblandbar i vatten.
Anmärkningar
Använd med tillräcklig ventilation. Förvaras i inert atmosfär. Skydda mot fukt och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40663-68-1
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00014133
InChI-nyckel TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
PubChem CID 95942
IUPAC-namn 4-prop-2-enoxibensaldehyd
LEDER C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Allyloxybenzaldehyde
Densitet 1.058
Kokpunkt 150°C to 152°C (18 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5695
Kvantitet 10 g
Beilstein 2206924
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Immiscible in water.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.