Läs mer
4-Allyloxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 10794174 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10794174 25 g Glass bottle 25g
10714004 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10794174 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391810250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40663-68-1
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00014133
InChI-nyckel TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
PubChem CID 95942
IUPAC-namn 4-prop-2-enoxybenzaldehyde
LEDER C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Allyloxybenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Kokpunkt 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH2CHCH2OC6H4CHO
Brytningsindex 1.5660 to 1.568
Kvantitet 25 g
Formel vikt 162.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Viscous Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Allyloxybenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.