Läs mer
4-Allyloxybenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10197153 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 10197153
Brand: Thermo Scientific Acros 390400010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Allyloxybenzoyl chloride
CAS 36844-51-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1550g/mL, 1.155
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H9ClO2
Linjär formel CH2CHCH2OC6H4COCl
MDL-nummer MFCD09744024
Kvantitet 1 g
Synonym 4-allyloxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-2-propen-1-yloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzoyl chloride, p-allyloxybenzoyl chloride, 4-allyloxy benzoyl chloride, 4-2-propenyloxy benzoyl chloride, 4-allyloxy benzoic acid chloride, 4-prop-2-en-1-oxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-propen-1-yloxy
InChI-nyckel WYMVIVUKHYHNBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
IUPAC-namn 4-prop-2-enoxybenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 196.63
PubChem CID 11790137
Formel vikt 196.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Allyloxybenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.