Läs mer
4-Amidinopyridin hydroklorid, 98+%
Produktkod. 11488893
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488893 5 g 5g
11478893 1 g 1g
11498893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11050.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6345-27-3 | C6H8ClN3 | 157,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6345-27-3
Molekylformel C6H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 157.60
MDL-nummer MFCD00040385
InChI-nyckel IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC-namn pyridin-4-karboximidamid; hydroklorid
LEDER Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amidinopyridine hydrochloride
Smältpunkt ∼245°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3562678
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 157.6
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.