Läs mer
4-amino-1,2,4-triazol, 99 %
Produktkod. 11433308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433308 100 g 100g
11413308 5 g 5g
11423308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17716.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84,082 g/mol
4-amino-1,2,4-triazol används som en mellanprodukt för framställning av svampdödande medel som flukonazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Amino-1,2,4-triazol används som en mellanprodukt för framställning av
svampdödande medel som flukonazol.
Löslighet Löslig i vatten och metanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-13-4
Molekylformel C2H4N4
Molekylvikt (g/mol) 84.082
MDL-nummer MFCD00003099
InChI-nyckel FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
IUPAC-namn 1,2,4-triazol-4-amin
LEDER C1=NN=CN1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1,2,4-triazole
Smältpunkt 83 °C till 88 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 107563
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 84.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.