Läs mer
4-Amino-1,2,4-triazol, LoGiCal
Produktkod. 30459307
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459307 10 mg
1 options
Produktkod. 30459307 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0235.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-1,2,4-triazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H4 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Amino-1,2,4-triazole
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nn1cnnc1
IUPAC-namn 1,2,4-triazol-4-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 84.08
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 84,0436 g/mol